Merck
449563
Sigma-Aldrich
Borane diphenylphosphine complex
98%
別名:
(ジフェニルホスフィン)トリヒドロホウ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2PH·BH3
CAS番号:
分子量:
200.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Reductions
reagent type: reductant
bp
148-150 °C/10 mmHg (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
SMILES記法
B.[H]P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11P.BH3/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13H;1H3
InChI Key
XUFGOLYVDOBYLK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • 求核付加反応(アニオン)
  • ルテニウム二座ホスフィン錯体存在化の触媒脱水素
  • 脱プロトン化反応
  • 臭化アルキニルを用いる触媒カップリング
  • 間接18F-放射標識のための無触媒Staudingerライゲーション
  • ビフェニル骨格を有するキラルホスフィン‐亜リン酸エステル配位子の調製
  • 14族トリフレートと窒素性立体障害基のフラストレイティドルイスペアの組み合わせの反応
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
449563-BULK:
449563-VAR:
449563-1G:
449563-5G:
試験成績書(COA)