Merck
448362
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Isopropyl-2,5-piperazinedione
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12N2O2
CAS番号:
分子量:
156.18
Beilstein:
82869
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −31.5°, c = 1 in H2O
mp
258-262 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[C@H]1NC(=O)CNC1=O
InChI
1S/C7H12N2O2/c1-4(2)6-7(11)8-3-5(10)9-6/h4,6H,3H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/t6-/m1/s1
InChI Key
IULFBTHVPRNQCG-ZCFIWIBFSA-N
アプリケーション
Chiral auxiliary developed by Professor Schöllkopf for the enantioselective synthesis of α-amino acids.[1][2][3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
448362-VAR:
448362-5G:
448362-BULK:
448362-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rose, J.E. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 157-157 (1995)
Schollkopf, U. et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 20, 798-798 (1981)
Rose, J.E. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1563-1563 (1992)