Merck
37286
Sigma-Aldrich
(R)-2,5-ジヒドロ-3,6-ジメトキシ-2-イソプロピルピラジン
≥97.0% (GC)
別名:
(R)-2,5-ジメトキシ-3-イソプロピル-3,6-ジヒドロピラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥22,700
5 ML
¥72,600
¥22,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥22,700
5 ML
¥72,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16N2O2
CAS番号:
分子量:
184.24
Beilstein:
3542790
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥22,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −102±5°, c = 1% in ethanol
密度
1.028 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
COC1=N[C@H](C(C)C)C(OC)=NC1
InChI
1S/C9H16N2O2/c1-6(2)8-9(13-4)10-5-7(11-8)12-3/h6,8H,5H2,1-4H3/t8-/m1/s1
InChI Key
FCFWEOGTZZPCTO-MRVPVSSYSA-N
アプリケーション
(R)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine may be used as a chiral auxiliary in the stereoselective synthesis of α-amino acids[1], α-amino-β-hydroxy acids[2] and α-amino-γ-hydroxy acids.[3]
その他情報
α-アミノ酸の合成に用いるキラル補助剤です。[4]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
37286-VAR:
37286-BULK:
37286-5ML:
37286-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ru (II)-catalyzed ring closing metathesis in stereoselective syntheses of constrained homoserine analogues.
Hammer K, et al.
Tetrahedron, 54(36), 10837-10850 (1998)
Synthesis of conformationally restricted serine derivatives through ruthenium (II)-catalyzed ring closing metathesis.
Hammer K and Undheim K.
Tetrahedron, 53(16), 5925-5936 (1997)
Ruthenium (II) in ring closing metathesis for the stereoselective preparation of cyclic 1-amino-1-carboxylic acids.
Hammer K and Undheim K.
Tetrahedron, 53(6), 2309-2322 (1997)
U. Schollkopf et al.
Synthesis, 861-861 (1982)