Merck
446645
Sigma-Aldrich
コバルト(II) 1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-ヘキサデカフルオロ-29H,31H-フタロシアニン
Dye content 95 %
別名:
(Hexadecafluorophthalocyaninato)cobalt, Cobalt hexadecafluorophthalocyanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32CoF16N8
CAS番号:
分子量:
859.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
組成
Dye content, 95%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
678 nm
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c2c3nc(nc4n5[Co]n6c(n3)c7c(F)c(F)c(F)c(F)c7c6nc8nc(nc5c9c(F)c(F)c(F)c(F)c49)c%10c(F)c(F)c(F)c(F)c8%10)c2c1F
InChI
1S/C32F16N8.Co/c33-9-1-2(10(34)18(42)17(9)41)26-49-25(1)53-27-3-4(12(36)20(44)19(43)11(3)35)29(50-27)55-31-7-8(16(40)24(48)23(47)15(7)39)32(52-31)56-30-6-5(28(51-30)54-26)13(37)21(45)22(46)14(6)38;/q-2;+2
InChI Key
OFILAZNRYPZFNX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
446645-BULK:
446645-1G:4548173964409
446645-250MG:
446645-VAR:
試験成績書(COA)