certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
製品種目
TraceCERT®
フォーム
crystals
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
253 °C (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)c1cccc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-8-7-9-11(12(10)15)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
InChI Key
DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
227.3 °F - closed cup
引火点(℃)
108.5 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
CRM96852-100MG:
CRM96852-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ