Merck
445037
Sigma-Aldrich
O-エチルメチルホスホノチオ酸
90%
別名:
EMPSH, EMPTA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3P(S)(OH)OC2H5
CAS番号:
分子量:
140.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
73 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOP(C)(S)=O
InChI
1S/C3H9O2PS/c1-3-5-6(2,4)7/h3H2,1-2H3,(H,4,7)
InChI Key
XXNRHOAJIUSMOQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
445037-1G:
445037-250MG:
445037-BULK:
445037-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)