Merck
606383
Sigma-Aldrich
Methylphosphonic-13C dichloride
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H313CP(O)Cl2
分子量:
133.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
35-37 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[13CH3]P(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH3Cl2OP/c1-5(2,3)4/h1H3/i1+1
InChI Key
SCLFRABIDYGTAZ-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110.00 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)