Merck
444537
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone p-toluenesulfonate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO4S
CAS番号:
分子量:
269.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +8.5°, c = 1 in ethanol
mp
124-128 °C (lit.)
官能基
tosylate
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CCC(=O)N2
InChI
1S/C12H15NO4S/c1-9-2-5-11(6-3-9)18(15,16)17-8-10-4-7-12(14)13-10/h2-3,5-6,10H,4,7-8H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
InChI Key
AMZNHHZJURKRFX-JTQLQIEISA-N
アプリケーション
(R)-および(S)-ジアミノ吉草酸[1]やエナンチオ選択的反応に用いる5-アザセミコリン二座窒素配位子を合成するためのビルディングブロックとして用いられています[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
444537-BULK:
444537-VAR:
444537-5G:
444537-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron, 48, 2143-2143 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2158-2158 (1992)