Merck
444162
Sigma-Aldrich
Barium iodate monohydrate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ba(IO3)2 · H2O
CAS番号:
分子量:
505.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
SMILES記法
O.[Ba++].[O-]I(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/Ba.2HIO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;2*(H,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
InChI Key
JFEZLZKLXGWZEC-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
よう素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
444162-25G:4548173152288
444162-VAR:
444162-BULK:
444162-100G:4548173152271