Merck
442054
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)osmium(II)
別名:
Decamethylosmocene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Os(C5(CH3)5)2
CAS番号:
分子量:
460.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
反応適合性
core: osmium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Os].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Os/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
InChI Key
WYNCXKXLRLACSX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • マンガントリカルボニル封止型二金属メタロセン
  • 鉄族金属の30電子三層錯体
  • ノナメチルオスモセニルカルベニウムイオン
  • デカメチルオスモセン誘導体
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
442054-BULK:
442054-250MG:
442054-1G:
442054-VAR:
試験成績書(COA)