Merck
440884
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-3-メチルフェノール
98%
別名:
4-ブロモ-m-クレゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
187.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
bp
142-145 °C/23 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(O)ccc1Br
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
InChI Key
GPOQODYGMUTOQL-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Bromo-3-methylphenol is a brominated phenol. It participates in the total synthesis of 3-methylcalix[4]arene.
アプリケーション
4-Bromo-3-methylphenol may be used in the synthesis of bromo[2-methyl-4-[2-(t-butyldimethylsilyloxy)ethyloxy]phenyl]bis(triphenylphopshine)nickel(II) (protected alcohol-functionalized initiator) and bromo-[2-methyl-4-[6-(t-butyldimethylsilyloxy)hexyloxy]phenyl] bis(triphenylphosphine) nickel.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
440884-BULK:
440884-VAR:
440884-1G:
440884-VAR-9:
440884-BULK-9:
440884-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
SOME MONO AND DIBROMO DERIVATIVES OF META-CRESOL.
Huston RC and Hutchinson JA.
Journal of the American Chemical Society, 54(4), 1504-1506 (1932)
3-Methylcalix[4]arene: A New Versatile Precursor to Inherently Chiral Calix[4]arenes.
Dian-Kui Fu et al.
The Journal of organic chemistry, 61(2), 802-804 (1996-01-26)
Influence of the Presence and Length of an Alkyl Spacer on the Supramolecular Chirality of Block Copoly (thiophene) s.
Van den Bergh K, et al.
Macromolecules, 44(4), 728-735 (2011)
End group-functionalization and synthesis of block-copolythiophenes by modified nickel initiators.
Smeets A, et al.
Macromolecules, 44(5), 6017-6025 (2011)