アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.542 (lit.)
bp
177-179 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(=O)c2ccccc2N
InChI
1S/C17H25NO2/c1-11(2)13-9-8-12(3)10-16(13)20-17(19)14-6-4-5-7-15(14)18/h4-7,11-13,16H,8-10,18H2,1-3H3
InChI Key
SOXAGEOHPCXXIO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
437387-VAR:
437387-BULK:
437387-500ML:
437387-100ML:
アクティブなフィルタ