Merck
436100
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
別名:
1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CF3)CH2Br
CAS番号:
分子量:
257.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
密度
1.665 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(CBr)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5BrF4/c9-4-5-1-2-6(10)3-7(5)8(11,12)13/h1-3H,4H2
InChI Key
JMNOONULDANZRZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide is an organic fluorinated building block.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
436100-BULK:
436100-VAR:
436100-250MG:
436100-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)