Merck
435996
Sigma-Aldrich
テトラフルオロホウ酸スズ(II) 溶液
50 wt. % in H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sn(BF4)2
CAS番号:
分子量:
292.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
フォーム
liquid
濃度
50 wt. % in H2O
密度
1.67 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[SnH2++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
アプリケーション
Employed in metal plating.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Prod. Finish., 58, 175-175 (1993)