アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
122-126 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](C)(CCCOCC1CO1)OCC
InChI
1S/C11H24O4Si/c1-4-14-16(3,15-5-2)8-6-7-12-9-11-10-13-11/h11H,4-10H2,1-3H3
InChI Key
OTARVPUIYXHRRB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
251.6 °F - closed cup
引火点(℃)
122 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
435171-BULK:
435171-25ML:
435171-5ML:
435171-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
エアロゲル構造体の超低密度メソポーラス酸化物を水素貯蔵材料として用いた事例を紹介します。