Merck
434116
Sigma-Aldrich
テトラエチルアンモニウムヘキサフルオロホスファート
99%
別名:
N,N,N-triethyl-ethanaminium hexafluorophosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥25,900
¥25,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥25,900
About This Item
化学式:
(C2H5)4N(PF6)
CAS番号:
分子量:
275.22
Beilstein:
3748868
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥25,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.F6P/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
KLKUOIXSIDDDCN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
電気化学的合成のための電解質として広く用いられています。 最近の例としては、ポルフィリンダイマ-の電気化学的なワンポット合成[1]や非プロトン性溶媒中におけるエステルの還元[2]などがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
434116-25G:
434116-5G:
434116-VAR:
434116-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Journal of Physical Chemistry, 100, 10288-10288 (1996)
Chemical Communications (Cambridge, England), 2007-2007 (1996)