Merck
433357
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(CF3)OH
CAS番号:
分子量:
196.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
密度
1.479 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cccc(c1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3O/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12/h1-3,12H
InChI Key
BGXZMBZFGAIBDH-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol is an oxygen containing building block used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
433357-1G:
433357-VAR:
433357-5G:
433357-BULK:
試験成績書(COA)