Merck
432113
Sigma-Aldrich
フッ化ルテチウム(III)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
別名:
三フッ化ルテチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LuF3
CAS番号:
分子量:
231.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lutetium
不純物
<100 ppm water
SMILES記法
F[Lu](F)F
InChI
1S/3FH.Lu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
VIHLFTMKXFWYAS-UHFFFAOYSA-K
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
432113-VAR:
432113-BULK:
432113-5G:
432113-5G-PW:
432113-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)