Merck
431893
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,1′-Bi-2-naphthol bis(trifluoromethanesulfonate)
97%
別名:
(S)-1,1′-Bi(2-naphthol) bis(trifluoromethanesulfonate), (S)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl bis(trifluoromethanesulfonate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3SO3C10H6-)2
CAS番号:
分子量:
550.45
Beilstein:
3579131
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]21/D +148°, c = 1 in chloroform
mp
83-85 °C (lit.)
InChI
1S/C22H12F6O6S2/c23-21(24,25)35(29,30)33-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)34-36(31,32)22(26,27)28/h1-12H
InChI Key
OYJLCOSEYYZULE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Used as an intermediate in the preparation of chiral phosphine ligands[1] for asymmetric synthesis.[2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
431893-BULK:
431893-250MG:
431893-VAR:
431893-5G:
431893-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1945-1945 (1993)
Acta Chemica Scandinavica, 50, 259-259 (1996)