Merck
43081
Sigma-Aldrich
4-(Diphenylhydroxymethyl)benzoic acid
≥98.0% (HPLC)
別名:
4-(α-Hydroxybenzhydryl)benzoic acid, α,α-Diphenyl-α-hydroxy-p-toluic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥33,100
¥33,100
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥33,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H16O3
CAS番号:
分子量:
304.34
Beilstein:
2660895
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥33,100
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
210-215 °C
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
OC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C(O)=O)C=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C20H16O3/c21-19(22)15-11-13-18(14-12-15)20(23,16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14,23H,(H,21,22)
InChI Key
CPZWBWPALJLUBJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Precursor of a new trityl linker. It is ideally suited for coupling with TentaGel[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
43081-1G:
43081-BULK:
43081-5G:
43081-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B. Henkel et al.
Liebigs Ann./Recueil, 2161-2161 (1997)