Merck
428167
Sigma-Aldrich
塩素酸 溶液
35 wt. %
別名:
塩素酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HClO3
CAS番号:
分子量:
84.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
製品428167は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
濃度
35 wt. %
bp
>100 °C
密度
1.2 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OCl(=O)=O
詳細
Chloric acid solution (Chloric acid) is a strong oxidizing agent. It can be synthesized by reacting barium chlorate with dilute sulfuric acid.[1] Chloric acid is reported to be formed during the decompostion of aqueous solution of chlorine dioxide.[2]
アプリケーション
Chloric acid solution (Chloric acid) may be used in the synthesis of crystals of anhydrous mercurous chlorate.[3]
Stable precursor to chlorine dioxide. Used in electrochemical production of high-purity ammonium perchlorate.[4]
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
428167-BULK:
428167-100ML:
428167-500ML:
428167-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 212-213 (1994)
The Use of Chlorine Dioxide in Water Treatment.
Vincent GP, et al.
American Journal of Public Health and the nation's Health, 36(9), 1035-1037 (1946)
Dotson, R.L.
J. Appl. Electrochem., 23, 897-897 (1993)
Anhydrous Mercurous Chlorate, Hg2(ClO3)2.
Goebbels D and Meyer G.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 629(14), 2446-2447 (2003)
A Robaszkiewicz et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 25(7), 1328-1334 (2011-05-17)
Generation of chloric acid(I) and reactive oxygen and nitrogen species by activated phagocytes is associated with the course of many inflammatory-related lung diseases. Thus, we studied the effects of HOCl on the redox state of A549 cells as well as