Merck
427373
Sigma-Aldrich
1,8-Diisocyanatooctane
98%
別名:
Octamethylene diisocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OCN(CH2)8NCO
CAS番号:
分子量:
196.25
Beilstein:
1772257
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
156 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C=NCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C10H16N2O2/c13-9-11-7-5-3-1-2-4-6-8-12-10-14/h1-8H2
InChI Key
QUPKOUOXSNGVLB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
427373-1G:
427373-BULK:
427373-VAR:
427373-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vladimir Burmistrov et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(9), 2193-2197 (2014-04-02)
A series of inhibitors of the soluble epoxide hydrolase (sEH) containing two urea groups has been developed. Inhibition potency of the described compounds ranges from 2.0 μM to 0.4 nM. 1,6-(Hexamethylene)bis[(adamant-1-yl)urea] (3b) was found to be a potent slow tight