Merck
427039
Sigma-Aldrich
Ethanol-13C2
99 atom % 13C
別名:
Ethyl alcohol-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH2OH
CAS番号:
分子量:
48.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品427039は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.362 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
密度
0.839 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
保管温度
room temp
SMILES記法
[13CH3][13CH2]O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1+1,2+1
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-ZDOIIHCHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
427039-BULK:
427039-250MG:
427039-1G:
427039-1G-PW:
427039-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mukund P Srinivasan et al.
Biochemical pharmacology, 180, 114174-114174 (2020-07-28)
Primary toxicity targets of alcohol and its metabolites in the pancreas are cellular energetics and endoplasmic reticulum (ER). Therefore, the role of AMP-Activated Protein Kinase (AMPKα) in amelioration of ethanol (EtOH)-induced pancreatic acinar cell injury including ER/oxidative stress, inflammatory responses