Merck
425621
Sigma-Aldrich
ジフェニルゲルマニウムジクロリド
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2GeCl2
CAS番号:
分子量:
297.75
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5975 (lit.)
bp
100 °C/0.005 mmHg (lit.)
密度
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Ge](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Cl2Ge/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
PFPTYRFVUHDUIN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
425621-5G:
425621-BULK:
425621-VAR:
425621-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bruno Pescara et al.
Inorganic chemistry, 58(8), 4802-4811 (2019-03-29)
Germanium (Ge) nanoparticles are gaining increasing interest due to their properties that arise in the quantum confinement regime, such as the development of the band structure with changing size. While promising materials, significant challenges still exist related to the development