グレード
technical grade
アッセイ
90%
mp
207 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Pb](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.ClH.Pb/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI Key
RJSSWRDMHBJWKN-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
Jan Code
425559-1G:4548173149004
425559-10G:4548173148991
425559-BULK:
425559-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)