Merck
425265
Sigma-Aldrich
6-tert-ブチル-2,3-ナフタレンジカルボニトリル
new
94%
別名:
BRD9876
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC10H5(CN)2
CAS番号:
分子量:
234.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
94%
フォーム
powder, crystals or chunks
不純物
<6% 4-tert-butyl-1,2-bis(dibromomethyl)benzene
mp
185-189 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc2cc(C#N)c(cc2c1)C#N
InChI
1S/C16H14N2/c1-16(2,3)15-5-4-11-6-13(9-17)14(10-18)7-12(11)8-15/h4-8H,1-3H3
InChI Key
MKILROQBJOOZKC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
6-tert-Butyl-2,3-naphthalenedicarbonitrile has been used for the preparation of tetra-t-butyl silicon naphthalocyanine bisoleate (SiNcBOA) suitable for LDL reconstitution.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
425265-BULK:
425265-250MG:4548173148885
425265-VAR:
425265-1G:4548173148878
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)