Merck
424919
Sigma-Aldrich
4-ベンジルオキシ-3-メトキシフェニル酢酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OC6H3(OCH3)CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
272.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
100-102 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(CC(O)=O)ccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O4/c1-19-15-9-13(10-16(17)18)7-8-14(15)20-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10-11H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
AYCIHUSEBJLTBF-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid is an aromatic phenyl acetic acid. It has been synthesized by the benzylation of 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid.[1]
アプリケーション
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid may be used as one of the reactant in the synthesis of 1,2-bis(4-benzyloxy-3-methoxyphenyl)-3-hydroxy-propionic acid.[1]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
424919-BULK:
424919-1G:
424919-VAR:
424919-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of the erythro and threo Forms of 1,2-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,3-propanediol.
Berndtsson I, et al.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 34(6), 453-455 (1980)