Merck
422258
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4C(=NOH)NH2
CAS番号:
分子量:
204.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
87-90 °C (lit.)
SMILES記法
N\C(=N\O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13-14/h1-4,14H,(H2,12,13)
InChI Key
SBGBSARAGZEWGI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-(Trifluoromethyl)benzamidoxime is a benzamidoxime (BAO) derivative containing amidoxime functional group.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
422258-1G:
422258-10G:
422258-VAR:
422258-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Takayuki Shibata et al.
Analytica chimica acta, 674(2), 234-238 (2010-08-04)
Facile and specific methods to quantify a nucleobase in biological samples are of great importance for diagnosing disorders in nucleic acid metabolism. In the present study, a novel fluorogenic reaction specific for uracil has been developed. The reaction was carried