グレード
technical grade
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 25 °C)
濃度
40%
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
bp
163-165 °C/4 mmHg (lit.)
mp
33-36 °C (lit.)
密度
0.85 g/mL at 20 °C (lit.)
0.931 g/mL at 25 °C
SMILES記法
NCCCCCCNCCCCCCN
InChI
1S/C12H29N3/c13-9-5-1-3-7-11-15-12-8-4-2-6-10-14/h15H,1-14H2
InChI Key
MRNZSTMRDWRNNR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
It may be used in the following studies:
- Synthesis of bis(hexamethylene) triacetamide (BHTA) by acetylation.
- As a precursors for the ZnO outgrowths on TiO2 nanofibers.
- As organic bifunctional guest molecules for {W36} polyoxotungstate host compounds to form 1D chains of directly connected {W36} cluster units.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
421987-25ML:
421987-4L:
421987-1L:
421987-BULK:
421987-1KG:
421987-3L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)