Merck
421693
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2-(Boc-アミノ)-3-シクロヘキシル-1-プロパノール
90%
別名:
(S)-(-)-2-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)-3-シクロヘキシル-1-プロパノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS番号:
分子量:
257.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
形状
liquid
光学活性
[α]20/D −25°, c = 1 in ethanol
屈折率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
密度
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CC1CCCCC1
InChI
1S/C14H27NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h11-12,16H,4-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
InChI Key
BOJQBBXPSVGTQT-LBPRGKRZSA-N
アプリケーション
Precursor to (S)-N-t-Boc-cyclohexylalaninal. This precursor was oxidized to the corresponding α-amino aldehyde in good yield and high optical purity.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
421693-1G:
421693-5G:
421693-VAR:
421693-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M.R. Leanna et al.
Tetrahedron Letters, 33, 5029-5029 (1992)
D.J. Krysan et al.
Organic preparations and procedures international, 25, 437-437 (1993)