安全性情報
42000201
Sigma-Aldrich
PRONOVA® UP LVM
low viscosity sodium alginate, viscosity 20-200 mPa.s, 1 %(20 °C)(low), mannuronate monomer units ≥50 %
別名:
UP LVM TM=["PRONOVA"]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥111,000
10 G
¥222,000
¥111,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥111,000
10 G
¥222,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
¥111,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
powder
分子量
Mw 75-200 kDa (approximate)
組成
mannuronate monomer units, ≥50%
G/M ratio, ≤1
不純物
≤100 CFU/g Total viable count
≤100 EU/g Endotoxins
pH
5.5-8.5 (20 °C, 1% in water)
粘度
20-200 mPa.s, 1 %(20 °C) (
low)
詳細
PRONOVA UP LVM is a low viscosity (20-200 mPas) sodium alginate where minimum 50% of the monomer units are mannuronate.
アプリケーション
Examples of Pronova Alginates applications include: encapsulation of living cells and therapeutic proteins for cell therapy medications, cryoprotectant, bone putty binder for tissue engineering, 3D bioprinting, foams and cell tissue scaffolds, hydrogels, advanced drug delivery and implants, wound management, and medical devices.
法的情報
Product of Dupont Nutrition USA, Inc.
PRONOVA is a registered trademark of International N&H USA, Inc.
免責事項
NOT FOR USE IN HUMANS
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
42000201-5G:
42000201-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Engineered ECMs enhance immune therapy in cancer treatment by supporting cells and tissues and modulating immune response. They improve immune cell maturation, expansion, and regulation through biomaterial manipulation, acting as frameworks or carriers for enhanced tumor immunotherapy.