419656
N-Benzyl-2-nitro-1H-imidazole-1-acetamide
97%
別名:
2-Nitro-N-(phenylmethyl)-1H-imidazole-1-acetamide, Benzonidazol, N-Benzyl-2-nitroimidazol-1-yl-acetamide
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
97%
mp
189-192 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
官能基
amide
nitro
phenyl
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1nccn1CC(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N4O3/c17-11(14-8-10-4-2-1-3-5-10)9-15-7-6-13-12(15)16(18)19/h1-7H,8-9H2,(H,14,17)
InChI Key
CULUWZNBISUWAS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
419656-250MG:
419656-BULK:
419656-VAR:
419656-1G:
アクティブなフィルタ