Merck
419079
Sigma-Aldrich
Chlorobis(2-phenylpyridine)rhodium(III) dimer
98%
別名:
ジ-μ-クロロテトラキス(2-フェニルピリジン)ジロジウム, ジ-μ-クロロテトラキス[2-(2-ピリジニル)フェニル-C,N]ジロジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H32Cl2N4Rh2
CAS番号:
分子量:
893.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
270 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Rh](Cl)Cl.Cl[Rh](Cl)Cl.c1ccc(cc1)-c2ccccn2.c3ccc(cc3)-c4ccccn4.c5ccc(cc5)-c6ccccn6.c7ccc(cc7)-c8ccccn8
InChI
1S/4C11H9N.6ClH.2Rh/c4*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;;;;;;;;/h4*1-9H;6*1H;;/q;;;;;;;;;;2*+3/p-6
InChI Key
QLKGQIHEDKXYJJ-UHFFFAOYSA-H
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • キラル八面体状二金属集合
  • カルボキシル化されたビピリジル配位子を持つ発光性シクロメタル化Rh(II)錯体の合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
419079-BULK:
419079-1G:
419079-250MG:
419079-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)