Merck
417734
Sigma-Aldrich
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zinc(II)
97%
別名:
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione zinc derivative, Zn(TMHD)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Zn(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
CAS番号:
分子量:
431.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
mp
132-134 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Zn]O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7+;
InChI Key
QWDQAWFEDOIHGD-ORWWTJHYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
417734-5G:
417734-VAR:
417734-BULK:
417734-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)