アッセイ
98%
mp
261-264 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
Cc1ccc2OC(=O)C=C(O)c2c1
InChI
1S/C10H8O3/c1-6-2-3-9-7(4-6)8(11)5-10(12)13-9/h2-5,11H,1H3
InChI Key
WIRGBZBGYNIZIB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
417351-1G:
417351-BULK:
417351-VAR:
417351-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック