安全性情報
648639
Sigma-Aldrich
2,4-Pentanedione, polymer-bound
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g O loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,550
¥19,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,550
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
¥19,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
クロスリンク
2 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
標識化の程度
2.5-3.5 mmol/g O loading
粒径
100-200 mesh
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Scavenges hydrazines and pimary amines.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
648639-BULK:
648639-5G:
648639-VAR:
648639-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Uwe Schoun, Josef Messinger, Nuria Merayo, Grzegorz Juszkiewicz, Andreas Kirschning
Synlett, 07, 983-986 (2003)