Merck
416681
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) bis(trifluoromethanesulfonate)
98%
別名:
チタノセン ジトリフラート, ビス(シクロペンタジエニル)ジ(トリフラト)チタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10F6O6S2Ti
CAS番号:
分子量:
476.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Ti++].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5.2CHF3O3S.Ti/c2*1-2-4-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-5H;2*(H,5,6,7);/q;;;;+2/p-2
InChI Key
ARUXRBUQJOYABI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • エステル交換
  • 立体選択的カルボニル-エン環化反応
  • Sakurai反応
  • Mukaiyamaクロスアルドール反応
ヘテロバイメタル架橋二窒素錯体の合成に用いる反応剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
416681-VAR:
416681-250MG:
416681-1G:
416681-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)