Merck
415928
Sigma-Aldrich
3-Amino-1H-isoindole hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
168.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
mp
130 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].NC1=NCc2ccccc12
InChI
1S/C8H8N2.ClH/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8;/h1-4H,5H2,(H2,9,10);1H
InChI Key
MRLAJFUGSBSFDH-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Amino-1H-isoindole hydrochloride is a heterocyclic building block.
アプリケーション
  • 遺伝子定量法に使用される化合物の調製のための反応剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
415928-BULK:
415928-VAR:
415928-1G:
415928-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)