アッセイ
98%
mp
70-73 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1cc(Cl)c(C)cc1O
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-5-3-9(12)7(6(2)11)4-8(5)10/h3-4,12H,1-2H3
InChI Key
HDUSGGZSLVCDKY-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
415758-VAR:
415758-BULK:
415758-25G:
415758-5G:
アクティブなフィルタ