アッセイ
98%
mp
223-225 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1n[nH]cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H3N3O4/c8-4(9)3-2(7(10)11)1-5-6-3/h1H,(H,5,6)(H,8,9)
InChI Key
ZMAXXOYJWZZQBK-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
414840-1G:
414840-10G:
414840-VAR:
414840-BULK:
アクティブなフィルタ