Merck
413275
Sigma-Aldrich
2,6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl)phenol
96%
別名:
(3,5-di-tert -Butyl-4-hydroxybenzyl)dimethylamine, 2,6-Di-tert -butyl-α-(dimethylamino)-4-cresol, 4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-di-tert -butylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥5,460
1 KG
¥15,400
¥5,460
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥5,460
1 KG
¥15,400
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH2C6H2[C(CH3)3]2OH
CAS番号:
分子量:
263.42
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥5,460
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
bp
172 °C/30 mmHg (lit.)
mp
90-95 °C
SMILES記法
CN(C)Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H29NO/c1-16(2,3)13-9-12(11-18(7)8)10-14(15(13)19)17(4,5)6/h9-10,19H,11H2,1-8H3
InChI Key
VMZVBRIIHDRYGK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl)phenol is a hindered phenolic compound that is used as an antioxidant to stabilize the lubricant oils.[1][2]
アプリケーション
抗酸化剤。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
413275-1KG:
413275-250G:
413275-10KG:
413275-VAR:
413275-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrospray ionization and atmospheric pressure matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry of antioxidants applied in lubricants.
Kassler A, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 23(24), 3917-3927 (2009)
Growth and characterization of 2, 6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl) phenol single crystal by the vertical Bridgman method.
SolankiSSB, et al.
Journal of Crystal Growth, 411(24), 19-23 (2015)