Merck
413062
Sigma-Aldrich
Phenyl trifluoroacetate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CO2CF3
CAS番号:
分子量:
190.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
146-147 °C (lit.)
密度
1.276 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
fluoro
phenoxy
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)7(12)13-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
DVCMYAIUSOSIQP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup
引火点(℃)
53 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
413062-VAR:
413062-5ML:
413062-25ML:
413062-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, characterization, and copolymerization of a series of novel acid monomers based on sulfonimides for proton conducting membranes.
Rahman MK, et al.
Macromolecules, 37(15), 5572-5577 (2004)
1, 4-Addition of arylboronic acids and arylsiloxanes to a, ?-unsaturated carbonyl compounds via transmetalation to dicationic palladium (II) complexes.
Nishikata T, et al.
Organometallics, 23(18), 4317-4324 (2004)
pH Dependent effect of ?-cyclodextrin on the hydrolysis rate of trifluoroacetate esters.
Fernandez MA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62(2), 7554-7559 (1997)
Kinetics and mechanisms of reactions of pyridines and imidazoles with phenyl acetates and trifluoroacetates in aqueous acetonitrile with low content of water: nucleophilic and general base catalysis in ester hydrolysis.
Neuvonen H.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2(2), 159-167 (1987)