Merck
411973
Sigma-Aldrich
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3C6H2NO2
CAS番号:
分子量:
226.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
mp
68-71 °C (lit.)
官能基
chloro
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H2Cl3NO2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H
InChI Key
HHLCSFGOTLUREE-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene is a chloronitrobenzene (CNB) compound. In vitro nephrotoxic potential of 1,2,3-trichloro-5-nitrobenzene in animal models and human kidney cells has been investigated.[1] Toxicological study of 1,2,3-trichloro-5-nitrobenzene has been reported.2
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
411973-VAR:
411973-BULK:
411973-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Poly(U) cracked the code: a Marshall Nirenberg memoir.
Robert Haselkorn
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 24(4), 968-969 (2010-04-02)