Merck
411787
Sigma-Aldrich
3,3′-ジニトロベンゾフェノン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O2NC6H4)2CO
CAS番号:
分子量:
272.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
mp
152-154 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H8N2O5/c16-13(9-3-1-5-11(7-9)14(17)18)10-4-2-6-12(8-10)15(19)20/h1-8H
InChI Key
BSDKBWGNIJMCID-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
411787-BULK:
411787-VAR:
411787-10G:
411787-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)