Merck
411558
Sigma-Aldrich
リチウムイソプロポキシド 溶液
1.0 M in hexanes
別名:
リチウム2-プロパノラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOLi
CAS番号:
分子量:
66.03
Beilstein:
3618614
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
フォーム
liquid
反応適合性
core: lithium
濃度
1.0 M in hexanes
bp
68-72 °C
密度
0.69 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
InChI Key
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-16.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-27 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
411558-BULK:
411558-VAR:
411558-800ML:
411558-100ML:4548173915821
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)