Merck
411086
Sigma-Aldrich
1′,3′-Dihydrospiro[cyclohexane-1,2′-[2H]imidazo[4,5-b]pyridine]
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15N3
CAS番号:
分子量:
189.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
216-220 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCC2(CC1)Nc3cccnc3N2
InChI
1S/C11H15N3/c1-2-6-11(7-3-1)13-9-5-4-8-12-10(9)14-11/h4-5,8,13H,1-3,6-7H2,(H,12,14)
InChI Key
OUKQLJBANRHVIM-UHFFFAOYSA-N
詳細
1′,3′-Dihydrospiro[cyclohexane-1,2′-[2H]imidazo[4,5-b]pyridine]is a heterocyclic building block.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
411086-25G:
411086-5G:
411086-BULK:
411086-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)