Merck
410616
Sigma-Aldrich
4-ベンジルオキシ-2(1H)-ピリドン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11NO2
CAS番号:
分子量:
201.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
201-203 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1NC=CC(OCc2ccccc2)=C1
InChI
1S/C12H11NO2/c14-12-8-11(6-7-13-12)15-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,13,14)
InChI Key
DOVNUEPFPBWTSV-UHFFFAOYSA-N
詳細
N-alkylation of 4-benzyloxy-2(1H)-pyridone with the corresponding benzyl halides has been reported.[1]
アプリケーション
n-Bu4IとKOBu-tを用いた穏やかな無水条件下で、ピリジン窒素のアルキル化が起こります[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
410616-BULK:
410616-5G:
410616-1G:
410616-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 46, 7917-7917 (2005)
Suresh K Tipparaju et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(12), 3565-3569 (2008-05-24)
Enoyl-ACP reductase (ENR), the product of the FabI gene, from Bacillus anthracis (BaENR) is responsible for catalyzing the final step of bacterial fatty acid biosynthesis. A number of novel 2-pyridone derivatives were synthesized and shown to be potent inhibitors of