Merck
410608
Sigma-Aldrich
4-(Benzyloxy)pyridine N-oxide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11NO2
CAS番号:
分子量:
201.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
178-179 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[O-][n+]1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H11NO2/c14-13-8-6-12(7-9-13)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
InChI Key
SUSQPKJQYWTFPU-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-(Benzyloxy)pyridine N-oxide is a 4-substituted pyridine-1-oxide. It undergoes hydrogenation over palladium to afford pyridine. It participates in the stereoselective synthesis of substituted pyridines, piperidines and piperazines.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
410608-VAR:
410608-10G:
410608-BULK:
410608-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
248. N-oxides and related compounds. Part X. The hydrogenation of some pyridine 1-oxides.
Katritzky AR and Monro AM.
Journal of the Chemical Society, 1263-1266 (1958)
Hans Andersson et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(2), 337-346 (2010-11-16)
In this perspective we discuss the recent developments of stereoselective synthesis of substituted pyridines, piperidines, and piperazines from cheap and commercially readily available starting materials. Pyridine N-oxides and pyrazine N-oxides are reacted with alkyl, aryl, alkynyl and vinyl Grignard reagents