Merck
409618
Sigma-Aldrich
ビス[ビス(トリメチルシリルl)アミノ]スズ(II)
別名:
ビス(ビス(トリメチルシリル)アミノ)スタンニレン, ビス(ヘキサメチルジシラジド)スズ(II), ビス[ビス(トリメチルシリル)アミド]スズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[[(CH3)3Si]2N]2Sn
CAS番号:
分子量:
439.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
反応適合性
core: tin
屈折率
n20/D 1.514 (lit.)
bp
112 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
37-38 °C (lit.)
密度
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)N([SnH2]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.Sn/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h2*1-6H3;/q2*-1;+2
InChI Key
WLNIUEYAQZRJFS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アルデヒドとケトンをN,N-ジアルキレンアミン類に変換する試薬です[1][2]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
409618-25ML:4548173940281
409618-VAR:
409618-5ML:4548173940298
409618-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synlett, 131-131 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5063-5063 (1992)