アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: calcium
粒径
−325 mesh
SMILES記法
S=[Ca]
InChI
1S/Ca.S
InChI Key
JGIATAMCQXIDNZ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
Jan Code
409553-10G:
409553-50G:
409553-VAR:
409553-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
太陽電池研究分野におけるスペクトルの変換は新しい概念であり、太陽電池の効率が著しく向上する可能性を持っています。ランタノイドイオンは、スペクトル変換の理想的な候補材です。
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.